Wie Röhrchen, Platten und Pipettenspitzen Ihre Versuche beeinflussen können
Wir werden mithilfe erfahrener Experten untersuchen, was den Unterschied zwischen guten und weniger guten Verbrauchsmaterialien ausmacht.
Webinar ansehen
Agenda
Dieses Schulungswebinar vermittelt einen umfassenden Überblick über Leachables und deren Rolle in den Arbeitsabläufen im Labor. Es enthält außerdem Empfehlungen, wie durch Verbrauchsmaterialien verursachte Artefakte erkannt und minimiert, Verbrauchsmaterialien bewertet und die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Versuchen verbessert werden können.
Aus Kunststoff-Verbrauchsmaterialien herauslösbare Bestandteile (so genannte „Leachables“) werden in den Arbeitsabläufen im Labor immer noch häufig unterschätzt. Während mögliche Auswirkungen von Leachables in der Pharma- oder Lebensmittelforschung routinemäßig berücksichtigt werden, ist dieses Thema in den meisten biowissenschaftlichen Anwendungen immer noch unterrepräsentiert. Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen jedoch, dass Leachables Versuche in erheblichem Umfang beeinträchtigen können und in vielen Testsystemen eine mögliche Fehlerquelle sind, beispielsweise durch Hemmung der Enzymaktivitäten in Bioassays oder Verfälschung in der Quantifizierung von Nukleinsäuren.
Hauptthemen des Webinars: Gute Kunststoffe, schlechte Kunststoffe:
- Verschiedene, während des Produktionsprozesses verwendete Zusatzstoffe können in die Proben übergehen und stellen in vielen Testsystemen eine wahrscheinliche Fehlerquelle dar
- Einfluss von 3 kritischen Zusätzen auf Versuche
- Verbrauchsmaterialien sind nicht alle gleich / Auswahl qualitativ hochwertiger Verbrauchsmaterialien
Zugehörige Dokumente
- Anwendungshinweis
- White Paper
- Qualitätszertifizierung
- qPCR-Verbrauchsmaterialien
- Kundenreferenz-Video
Unser Referent
Dr. Hamid Heidari
Consumables Product Marketing Manager for Europe, Eppendorf. Promovierter Molekularbiologie an der Universität Wien, für Eppendorf tätig.