Thermo Scientific SureSTART-Lösungen für Probenhandling
Bei Thermo Scientific™ SureSTART™ finden Sie Fläschchen und Well-Platten für fast jedes GC- und HPLC-/UHPLC-Gerät, jede Anwendung und jedes Budget.
Drei verschiedene SureSTART-Leistungsniveaus – differenziert nach Gerätekompatibilität, Leistung, Reproduzierbarkeit und Wert – ermöglichen eine einfache, übersichtliche und unkomplizierte Auswahl des richtigen Produkts.
Warum Thermo Scientific SureSTART?
- Die Gewissheit, dass jedes SureSTART-Produkt strengen Tests unterzogen wurde, um das gewünschte Leistungsniveau zu erreichen
- Gerätekompatibilität für alle zusätzlichen und integrierten Chromatographie-Autosampler
- Probensicherheit und geringe Adsorption von Verbindungen zum Schutz wertvoller Proben
- Drei verschiedene Leistungsniveaus für Ihre Preis- und Leistungsanforderungen
- Stocken Sie Ihr Budget für Verbrauchsmaterialien auf: Je mehr Sie kaufen, desto mehr sparen Sie
Fordern Sie das Tool „Artikelpositionen finden/Easy Access Wheel“ an, um noch einfacher das richtige Fläschchen zu finden.
SureSTART-Fläschchen und Well-Platten: Die Basis für präzise Ergebnisse
Erfahren Sie mehr über die drei verschiedenen SureSTART-Leistungsniveaus, differenziert nach Gerätekompatibilität, Leistung, Reproduzierbarkeit und Wert.
Ressourcen
SureSTART-Leistungsniveau anzeigen
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Jetzt kaufen | Leistungsniveau 1 entdecken | Leistungsniveau 2 entdecken | Leistungsniveau 3 entdecken |
| Überblick über Leistungsniveaus | |||
| Einsatzbereiche | Kostenoptimierte Produkte, die für alle HPLC-/UHPLC- und GC-Gerätetypen geeignet und für die tägliche Analyse getestet sind | Produkte für hohen Durchsatz für hochwertige GC- und HPLC-/UHPLC-Daten bei reibungslosem Workflow | Sie werden in der Regel in Reinräumen verpackt, damit sie vor Umweltbelastungen geschützt werden, die Adsorptionseffekte kleiner Verbindungen im Mikrobereich reduziert werden und damit sie äußerst geringe Mengen an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen enthalten. Dies gewährleistet, dass Sie die Sensitivität und Selektivität Ihrer anspruchsvollsten Analyten zuverlässig und konsistent erhalten. |
| Marktbeispiel | Wissenschaft/Lebensmittelanalyse | Lebensmittelsicherheit, Klinik, Umwelt, Pharma, QK, Industrie, Forensik | Pharma/Biopharma, Klinik, Pharma QK, Omics |
| Gerätetyp | Überprüfung des Vorhandenseins und Quantifizierung von Verbindungen mit Hilfe der wichtigsten Detektortechnologien wie UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD und FPD | Routineanalysen mit Standard Single oder Triple Quadrupolen MS-Systemen | Hochauflösende, präzise Massen(HRAM)-Technologien wie Thermo Scientific™ Orbitrap™ Massenspektrometer und Time-of-Flight (ToF) MS/Ionenmobilität (IMS) |
| Zertifizierungsoptionen | Für Autosampler zugelassen — getestet für Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit | Spezifikationszertifizierung anhand von physischen Parametern | Zertifikat anhand von physischen Parametern:
|
| Thermo Scientific SureSTART-Angebote | Fläschchen: Glas, Kunststoff, Einsätze Kappen: AVCS™ Schraubkappen, Schnappverschluss Well-Platten: WebSeal™ Plastik Zubehör | Fläschchen: Glas, Einsätze, Gasraum, silanisiert, EPA, gemäß Spezifikation zertifiziert Kappen: AVCS™ Schraubkappen, gebundener, magnetischer Schnappverschluss Kits: EPA, Szintillation, Bördelzangen, Entbördelzangen Well-Platten: WebSeal™ zertifiziertes Plastik Zubehör | Fläschchen: SureStop™ Fläschchen, Gold-Grade, Gasraum, fester Einsatz, Mikroschere Kappen: AVCS™ Kappen Zertifizierte Kits: LC/GC, MS CERT, MS CERT+; TOC Elektronische Bördelzangen, Entbördelzangen und Station Well-Platten: WebSeal™ Plate+ (glasbeschichtet) Zubehör |
Vereinfachte Auswahl
Die Wahl des richtigen Fläschchens hängt von mehreren Kriterien ab: Technik (z. B. LC, GC oder HS), Gerätehersteller und Lichtempfindlichkeit der zu detektierenden Verbindungen (benötigen Sie durchsichtiges oder braunes Glas?).
Fordern Sie beim Ausfüllen des Formulars unser Tool „Artikelpositionen finden/Easy Access Wheel“ an, um noch einfacher das richtige Fläschchen zu finden.
- Das Schnellsuche-Tool hilft Ihnen, das richtige Fläschchen für Ihren Autosamplertyp zu finden
- Auf der einen Seite finden Sie die empfohlenen Teilenummern für LC-Geräte und der andere für GC-Geräte
Unsere Fisher Scientific-Vertreter sind für Sie da. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Budget besser nutzen können, oder lassen Sie sich von uns beraten, welche Kombination für Ihre Anwendungsanforderungen am besten geeignet ist.
Kontaktieren Sie uns
Füllen Sie das Formular aus, um unser Tool "Artikelpositionen finden/Easy Access Wheel" für eine vereinfachte Auswahl anzufordern.