Tipps für mehr Sicherheit im Labor
Unterschätzen Sie nie die Bedeutung der Laborsicherheit. Alle chemischen, biologischen, physikalischen und radioaktiven Stoffe können eine potenzielle Gefahr für die Labormitarbeiter darstellen. Die tägliche Arbeit in diesem Umfeld kann leicht dazu führen, dass man sich zu sehr in Sicherheit wähnt und potenzielle Gefahrenquellen übersieht. Nachstehend finden Sie eine Reihe von Praxistipps, die Forscher berücksichtigen sollen. Um sich selbst und ihre Kollegen während der Laborarbeit zu schützen:
Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Dazu zählen ein langärmliger Laborkittel, Augenschutz (Sicherheitsbrille oder Gesichtsschild) und geschlossene Sicherheitsschuhe. Lange Haare sollten Sie zusammenbinden und verhindern, dass lose oder herunterhängende Objekte sich in der Ausrüstung verfangen. Uhren, Ringe und sonstigen Schmuck sollten Sie ablegen. Abhängig von Ihren tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten könnte andere bzw. zusätzliche Sicherheitskleidung notwendig sein. Das Tragen von PSA hat zweierlei Vorteile: sie schützt Ihre Haut und Augen und verringert gleichzeitig eine mögliche Kontamination.
Getränke und Essen sind im Labor nicht erlaubt
Lassen Sie sich während Ihrer Laborarbeit nicht durch Essen und Trinken ablenken. Beides könnte Ihre Arbeitsergebnisse verfälschen. Eine Tasse Tee oder eine Trinkflasche können chemische Rückstände auf der Arbeitsfläche oder den Händen hinterlassen. Kühlen Sie keine Lebensmittel oder Getränke in Kühlschränken, in denen auch Chemikalien oder Kulturen aufbewahrt werden. Denken Sie immer daran, beim Verlassen des Labors die Hände zu waschen, da Spuren von Bakterien, gefährlichen Chemikalien, biologischen Geweben etc. den Ess- oder Arbeitsbereich kontaminieren und zu Krankheiten führen können.
Achten Sie auf eine angemessene Entsorgung von Laborabfällen
Verwenden Sie angemessene Reinigungsprodukte für die Säuberung nach der Arbeit mit biologischen Stoffen. Manchmal genügt die einfache Verwendung von Wasser und Seife, doch in einigen Fällen ist die Anwendung eines bestimmten Desinfektions- oder Reinigungsmittels erforderlich, um mögliche gesundheitsgefährdende Mikroorganismen, die sich in Ihren Kulturen befinden können, zu zerstören. Auch Autoklavieren kann notwendig sein.
Verwenden Sie die richtigen Behälter und Container für die Entsorgung von Chemikalien, entsorgen Sie diese nicht über das Waschbecken. Füllen Sie unbenutzte Chemikalien nicht zurück in die Flasche, entsorgen Sie diese sachgemäß.
Überprüfen Sie Ihr Vorgehen bei der Entsorgung von spitzen Gegenständen wie Nadeln, Glascontainern, Klingen etc. Sollten Sie sich unsicher fühlen, konsultieren Sie die Laborhandbücher oder Fragen Sie Ihre Kollegen oder Vorgesetzten.
Seien Sie stets vorsichtig beim Umgang mit Chemikalien
Beim Umgang mit Chemikalien im Labor ist größtmögliche Sorgfalt geboten. Im Jahr 2009 kam eine junge Wissenschaftlerin, die an einer chemischen Synthese arbeitete, als Folge eines Unfalls mit t-BuLi (eine chemische Substanz, die sich in Kontakt mit Luft selbst entzündet) in einem Labor der Universität von Kalifornien ums Leben. Zwar verwendete sie eine Spritze für die Übertragung der Chemikalie, doch diese war beschädigt, der Spritzenkolben sprang heraus und die Chemikalie kam mit Luft in Kontakt. Sie entzündete sich sofort. Die Wissenschaftlerin trug zwar Sicherheitshandschuhe, jedoch keinen Laborkittel, ihre Kleidung fing Feuer. Dies führte zu extremen Verbrennungen, die schließlich zu ihrem Tod im Alter von 23 Jahren führten.
Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, eine angemessene PSA zu tragen und die Maßnahmen einzuhalten. Riechen Sie niemals an Chemikalien und nehmen Sie diese niemals in den Mund. Prüfen Sie eingehend, dass der Chemikalienname auf der Flasche den Chemikalien entspricht, die sie verwenden möchten. Halten Sie Kolben und Flaschen immer weg vom Körper, wenn Sie diese zum Vermischen schwenken, und seien Sie dabei stets vorsichtig. Weisen Sie umstehende Personen darauf hin, dass Sie mit Chemikalien oder potenziell gefährlichen Substanzen arbeiten, damit diese einen angemessenen Sicherheitsabstand einhalten können. Beschriften Sie alle verwendeten Behälter ordnungsgemäß mit dem entsprechenden Chemikaliennamen und kennzeichnen Sie alle potenziell gefährlichen Substanzen. Sollte Ihnen die Toxizität einer Chemikalie nicht bekannt sein, gehen Sie immer von einer hohen Toxizität aus. Denken Sie daran: Wenn Sie die Chemikalie riechen können, könnten Sie sich bereits einer gesundheitsgefährdenden Dosis ausgesetzt haben.
Verschließen Sie Reagenzflaschen nach dem Gebrauch wieder, um ein Verschütten oder sonstige Unfälle zu vermeiden. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise in den Laborhandbüchern, auf den Behältern der Chemikalien und in den entsprechenden Datenblättern aufmerksam durch. Angaben zur notwendigen PSA wie Handschuhe, Overalls und Atemschutzausrüstung können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
Ungeachtet aller Sicherheitsmaßnahmen kann es immer zu Unfällen kommen. Bewahren Sie in diesem Falle stets die Ruhe. Rennen Sie nicht und stellen Sie sicher, dass Sie immer genau wissen, wo sich die Sicherheitsausrüstung befindet, damit Sie in dem Fall, dass Ihre Augen oder die Haut mit gefährlichen Chemikalien in Kontakt kommen, diese sofort auswaschen können. Melden Sie jeden Unfall unverzüglich. Bedenken Sie immer, dass Sicherheitsübungen Sie auf den Ernstfall vorbereiten sollen, Sie sollten sie darum ernst nehmen.
Behandeln Sie die Laborausrüstung mit Sorgfalt
Verwenden Sie die Laborausrüstung immer mit der angemessenen Vorsicht und Sorgfalt, schalten Sie Heizplatten und Bunsenbrenner nach der Verwendung immer aus. Seien Sie bei der Verwendung von Skalpell und Rasierklingen stets vorsichtig. Verwenden Sie für die Beseitigung von Scherben stets eine Kehrschaufel und einen Handbesen, niemals die Hände. Halten Sie den Arbeitsbereich ordentlich, räumen Sie die verwendete Ausstattung nach der Verwendung an die entsprechende Stelle zurück und melden Sie Schäden stets an die zuständige Person.
Machen Sie sich mit den Sicherheitsmaßnahmen für den Notfall vertraut
Verwenden Sie Bunsenbrenner und sonstige Heizgeräte mit Sorgfalt. Lagern Sie alles brennbare Material in einem feuerfesten Schrank und vergessen Sie nicht, alle brennbaren Produkte nach der Benutzung in den entsprechenden Schrank zurück zu räumen. Es ist sehr gefährlich, diese auf der Arbeitsfläche zu lassen. Es können auch Arbeitsflächenunterlagen verwendet werden, um die Arbeitsoberflächen vor Hitze, chemischen Spritzern oder Verfärbungen zu schützen.
Bevor Sie zum ersten Mal die Arbeit in einem Labor aufnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Standort der Feuerlöscher, Feuerlöschdecken, Sicherheitsnot- und Augenduschen kennen. Es ist dringend erforderlich, dass Sie sich aller Risiken, die mit den verwendeten Produkten und Ausrüstungsgegenständen in Verbindung stehen, bewusst sind und wissen, welcher Feuerlöscher im Notfall zu verwenden ist.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ein Feuer mit dem entsprechenden Feuerlöscher zu bekämpfen, verständigen Sie unverzüglich die Feuerwehr. Verinnerlichen Sie die Evakuierungsmaßnahmen für den Fall eines Feuers.
Ihre Experimente sollen im Labor bleiben
Ihr Zuhause ist nicht für die Labortätigkeit geeignet, daher sollten Sie das Laborequipment nicht mit nach Hause oder an einen anderen Ort nehmen, der nicht für diese Tätigkeit vorgesehen ist. Dieses könnte sowohl Ihre Arbeitsergebnisse als auch die Umgebung kontaminieren. Denken Sie auch daran, die Kleidung zu waschen, die Sie im Labor getragen haben.
Kooperieren Sie mit einem Kollegen
Arbeiten Sie nach Möglichkeit mit einem Laborpartner. Wenn zwei Personen zusammenarbeiten, reduziert sich die Gefahr von Fehlern. Sollte es zu einem Unfall kommen, sei es eine kleinere Verletzung wie ein Schnitt in den Finger oder etwas Ernsthafteres, ist eine Hilfsperson direkt zur Hand. Es ist immer hilfreich, wenn jemand in der Nähe ist, um den Erste-Hilfe-Kasten zu reichen oder bei der Beseitigung von Scherben zu helfen. Die Erfahrungen zeigen, dass im Falle eines Unfalls die Reaktionszeit kürzer ist, wenn zwei Personen anwesend sind. Es ist auch wichtig, den Vorgesetzten über die durchgeführten Experimente zu informieren und alle Anweisungen genau zu befolgen.
Verantwortlich Handeln
Im Labor sollte immer verantwortlich gehandelt werden, dies ist nicht der Ort für Unfug. Planen Sie ihre Experimente, recherchieren Sie im Vorfeld und konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Lassen Sie sich nicht ablenken, dieses könnte zu Unfällen führen und als Folge zu Schäden oder sogar dem Tod von Personen.