PCR and qPCR
Nach Produkten für PCR- und qPCR anzeigen
Die Vorbereitung von Proben für PCR oder qPCR erfordert in der Regel die Extraktion und Reinigung von Zellkernmaterial. Je nach Probenquelle kann dies eine mechanische Manipulation durch Homogenisierung beinhalten oder die Verwendung von Harzen oder Beads zur Bindung der Nukleinsäuren vor der Aufreinigung erfordern. Bereiten Sie Ihre Proben mit Hilfe von DNA- und RNA-Extraktions-, Isolierungs- und Aufreinigungskits sowie Reagenzien, Puffern und mehr vor.
Übergeordnete Kategorien
Bei der Amplifikation werden ein DNA-Segment, Polymerase, Nukleotidlösung und Primer in einem PCR-Gefäß oder einer Mikroplatte kombiniert. Die folgenden Arbeitsschritte werden mit einem Thermocycler durchgeführt, wobei der Zyklus 35 bis 40 Mal wiederholt wird.
Denaturierung: Die Wasserstoffbrücken werden gebrochen, die DNA trennt sich.
Glühen: Primer und Polymerase binden sich an die DNA.
Erweiterung: Die Nukleotide paaren sich mit der DNA und bilden einen neuen komplementären Strang.
Übergeordnete Kategorien
Bei der Real-Time PCR wird die RNA in cDNA umgewandelt und dann mittels PCR amplifiziert. Gängige Real-Time PCR-Anwendungen weisen exprimierte Gene nach, untersuchen Transkriptvarianten und erstellen cDNA-Vorlagen für Klonierungs- und Sequenzierungsverfahren. Hier finden Sie Polymerasen, Oligonukleotide, Mastermixe und vieles mehr zur Unterstützung Ihrer Real-Time PCR-Assays.
Übergeordnete Kategorien
Die Real-Time PCR dient zum Nachweis spezifischer DNA-Sequenzen. Bei dieser Methode werden Fluoreszenzfarbstoffe oder Sonden verwendet, um die Menge des amplifizierten Materials in Ihrer Probe zu bestimmen. Hier finden Sie eine Vielzahl von Mastermixen sowie Real-Time PCR-Instrumente, Assays und Kits für die Quantifizierung Ihrer qPCR-Ergebnisse.
Übergeordnete Kategorien
Finden Sie geeignete, mit HEPA-Filtern ausgestattete PCR-Gehäuse, um kontaminierende Partikel aus Ihrem Arbeitsbereich fernzuhalten. Finden Sie PCR-Einweggefäße und -Gefäßstreifen, Nukleinsäure-Mikrotiterplatten, PCR-Gehäuse und andere Laborgeräte, die zertifiziert frei von DNAse, RNAse, DNA und anderen potenziellen Verunreinigungen sind.
Übergeordnete Kategorien
Verwandte Ressourcen
Weitere Anwendungsbereiche
Molekularbiologische Methoden
Entdecken Sie Lösungen für die Isolierung und Reinigung, Amplifikation, Transfektion und mehr.
Zellanalysemethoden
Hier erfahren Sie, was Sie für Durchflusszytometrie, Zellabbildung und weitere Einsatzbereiche benötigen.
Zellkultur
Entdecken Sie Produkte für Zellkultur, Zellexpansion, Zellernte und vieles mehr.
Proteinbiologiemethoden
Finden Sie die wichtigsten Informationen zu Isolierung, Reinigung, Trennung und Nachweis.