Fisher Scientific
Zentrifugenleitfaden
Hilfsmittel für Zentrifugenanwendungen
U/min-/RCF-Rechner
U/min-/RCF-Rechner
Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF)
Umdrehungen pro Minute des Rotors (U/min)
Radius des Rotors (mm)
Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF)
Umdrehungen pro Minute (U/min)
Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF)
Radius des Rotors (mm)
Umdrehungen pro Minute des Rotors (U/min)
RCF = 1.12 x Radius x (rpm/1000)
2